Stampa…
1,4-Diacetylbenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D0066-25G D0066-5G
TCIAD0066-25GEA 134 EUR
TCIAD0066-25G TCIAD0066-5G
1,4-Diacetylbenzene ≥99.0% (by GC)
1,4-Diacetylbenzene
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: 111…115 °C
MDL Number: MFCD00008750
CAS Number: 1009-61-6
EINECS: 213-769-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b6ae2a266e4bfb7c244c3d8f6240f2be7b56da8&vid=7b6ae2a266e4bfb7c244c3d8f6240f2be7b56da8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 113.0 to 115.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency