Stampa…
3,5-Dibromoanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methoxybenzene
D3364-25G D3364-5G
TCIAD3364-25GEA 126 EUR
TCIAD3364-25G TCIAD3364-5G
3,5-Dibromoanisole ≥98.0% (by GC)
3,5-Dibromoanisole
Formula: C₇H₆Br₂O
Peso molecolare: 265,93 g/mol
Punto di ebollizione: 261°C
MDL Number: MFCD02258848
CAS Number: 74137-36-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e1963e65434cdf217175032fd2c7619a8cb7c3&vid=27e1963e65434cdf217175032fd2c7619a8cb7c3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C