Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
B1869-25G B1869-5G
TCIAB1869-25GEA 198 EUR
TCIAB1869-25G TCIAB1869-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥96.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₄F₆O
Peso molecolare: 230,11 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000386
CAS Number: 349-58-6
EINECS: 206-488-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89b8822ec15da2f3a8d936be224e617907d13afd&vid=89b8822ec15da2f3a8d936be224e617907d13afd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %