Stampa…
1,3-Diacetoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: m-Phenylene di(acetate)
R0046-25G R0046-500G
TCIAR0046-25GEA 18 EUR
TCIAR0046-25G TCIAR0046-500G
1,3-Diacetoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Diacetoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Punto di ebollizione: 278°C
Punto di fusione: 142…143 °C
Densità: 1,185 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008701
CAS Number: 108-58-7
EINECS: 203-596-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cf542d85952b58e6177eaa904b8d161b446276c&vid=5cf542d85952b58e6177eaa904b8d161b446276c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %