Stampa…
1,3-Diacetylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D2617-5G D2617-1G
TCIAD2617-5GEA 48 EUR
TCIAD2617-5G TCIAD2617-1G
1,3-Diacetylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Diacetylbenzene
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 72…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008740
CAS Number: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9a44edb7a662672dd5c7a88bf4ead3a0489470&vid=ba9a44edb7a662672dd5c7a88bf4ead3a0489470&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %