Stampa…
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0548-25ML T0548-500ML T0548-100ML
TCIAT0548-25MLEA 16 EUR
TCIAT0548-25ML TCIAT0548-500ML TCIAT0548-100ML
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Bis(dimethylamino)propane
Formula: C₇H₁₈N₂
Punto di ebollizione: 145°C
Densità: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008337
CAS Number: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea10b11efe00e77c0b6a9dcd0845f5d0e557a622&vid=ea10b11efe00e77c0b6a9dcd0845f5d0e557a622&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %