Stampa…
Eucaliptolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
C0934-25ML C0934-500ML C0934-100ML
TCIAC0934-25MLEA 21 EUR
TCIAC0934-25ML TCIAC0934-500ML TCIAC0934-100ML
Eucaliptolo ≥98.0% (by GC)
Eucaliptolo
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: 176°C
Punto di fusione: 1,5 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167977
CAS Number: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03895
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d1957419c208176d148bf4f71256723f6bdd9a&vid=58d1957419c208176d148bf4f71256723f6bdd9a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %