Stampa…

4-tert-Butyl-o-xylene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 1,2-Dimethyl-4-tert-butylbenzene, 1-tert-Butyl-3,4-dimethylbenzene

B1338-25G B1338-500G
TCIAB1338-25GEA 32 EUR
TCIAB1338-25G TCIAB1338-500G
4-tert-Butyl-o-xylene ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butyl-o-xylene
Formula: C₁₂H₁₈
Peso molecolare: 162,27 g/mol
Punto di ebollizione: 211°C
Flash Pt: 82°C
MDL Number: MFCD00038277
CAS Number: 7397-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f18941f625b6ab362d240796886d93050e0756&vid=96f18941f625b6ab362d240796886d93050e0756&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR