Stampa…
3-Methoxypyrocatechol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0524-25G M0524-500G
TCIAM0524-25GEA 40 EUR
TCIAM0524-25G TCIAM0524-500G
3-Methoxypyrocatechol ≥98.0% (by GC)
3-Methoxypyrocatechol
Formula: C₇H₈O₃
Punto di ebollizione: 164°C
Punto di fusione: 39…40 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002191
CAS Number: 934-00-9
EINECS: 213-276-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=205ab466c30c83dfe7f38b979b3916ba77ce0f5f&vid=205ab466c30c83dfe7f38b979b3916ba77ce0f5f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency