Stampa…
3-Fluoropyrocatechol ≥98.0% (by GC), grado tecnico
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
F0282-1G F0282-5G
TCIAF0282-1GEA 27 EUR
TCIAF0282-1G TCIAF0282-5G
3-Fluoropyrocatechol ≥98.0% (by GC), grado tecnico
3-Fluoropyrocatechol
Formula: C₆H₅FO₂
Peso molecolare: 128,1 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 71 °C
Densità: 1,514 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042582
CAS Number: 363-52-0
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a621a5cacaff2c8fa099c7c240dec318a8edf06&vid=ab58614c4a0d69f305659b1e898d3ed70b87df20&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C