Stampa…

1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥94.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 1,2-Phenylenebis(dimethylsilane)

B1699-5ML B1699-1ML
TCIAB1699-5MLEA 181 EUR
TCIAB1699-5ML TCIAB1699-1ML
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥94.0% (by GC)
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₈Si₂
Peso molecolare: 194,42 g/mol
Punto di ebollizione: 128°C
Flash Pt: 70°C
MDL Number: MFCD00142462
CAS Number: 17985-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&vid=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR