Stampa…
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
D3901-25G D3901-500G
TCIAD3901-25GEA 16 EUR
TCIAD3901-25G TCIAD3901-500G
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato
Formula: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 272 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150036
CAS Number: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75e9a340c7d608cf4a7dc127ff414548db8d4d96&vid=75e9a340c7d608cf4a7dc127ff414548db8d4d96&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %