Stampa…
4-Methylbenzyl mercaptan ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: p-Xylene-α-thiol
M0682-25ML M0682-5ML
TCIAM0682-25MLEA 385 EUR
TCIAM0682-25ML TCIAM0682-5ML
4-Methylbenzyl mercaptan ≥97.0% (by GC)
4-Methylbenzyl mercaptan
Formula: C₈H₁₀S
Peso molecolare: 138,23 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Densità: 1,034 g/cm³ (23 °C)
MDL Number: MFCD00039652
CAS Number: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c118b41188dabc6d6e76a0a7855556befe0c018&vid=9c118b41188dabc6d6e76a0a7855556befe0c018&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %