Stampa…

(4-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile

M0856-25G M0856-500G
TCIAM0856-25GEA 20 EUR
TCIAM0856-25G TCIAM0856-500G
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥97.0% (by GC)
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 290°C
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 117°C
MDL Number: MFCD00001919
CAS Number: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db7859754b948a613db6fc70e43deff8bd1a28ec&vid=db7859754b948a613db6fc70e43deff8bd1a28ec&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR