Stampa…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1887-25G D1887-500G
TCIAD1887-25GEA 18 EUR
TCIAD1887-25G TCIAD1887-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: 60…62 °C
MDL Number: MFCD00001911
CAS Number: 93-17-4
EINECS: 202-225-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e00449a0631ae806130b7238cb0412479bf470c&vid=6e00449a0631ae806130b7238cb0412479bf470c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency