Stampa…
(2-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxybenzyl cyanide
M0855-25G M0855-500G
TCIAM0855-25GEA 16 EUR
TCIAM0855-25G TCIAM0855-500G
(2-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(2-Methoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 97°C
MDL Number: MFCD00001902
CAS Number: 7035-03-2
EINECS: 230-314-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28d13a1d3d67a6c19029e19030c53c05817958d7&vid=28d13a1d3d67a6c19029e19030c53c05817958d7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C