Stampa…
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
C2030-25G C2030-5G
TCIAC2030-25GEA 87 EUR
TCIAC2030-25G TCIAC2030-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₂O
Punto di ebollizione: 233 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 47…48 °C
MDL Number: MFCD00013252
CAS Number: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d0cdccdb3cf0cb1763d30fa57ca5d5bcb029b0&vid=05d0cdccdb3cf0cb1763d30fa57ca5d5bcb029b0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C