Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
T1508-25G T1508-5G
TCIAT1508-25GEA 139 EUR
TCIAT1508-25G TCIAT1508-5G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃N
Punto di ebollizione: 113°C
Densità: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010220
CAS Number: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b62a53cd20aa338ac5d8c181948e9fabb1cbe97&vid=4b62a53cd20aa338ac5d8c181948e9fabb1cbe97&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %