Stampa…

3,5-Dimethoxybenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzyl amine

D4025-25G D4025-5G
TCIAD4025-25GEA 262 EUR
TCIAD4025-25G TCIAD4025-5G
3,5-Dimethoxybenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dimethoxybenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di ebollizione: 96°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052813
CAS Number: 34967-24-3
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54511551efd75c11eea2910d7b46fc1f03a4bbe9&vid=54511551efd75c11eea2910d7b46fc1f03a4bbe9&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR