Benzyltrimethylsilane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₆Si Punto di ebollizione: 191°C Densità: 0,872 g/cm³ (15 °C) Flash Pt: 62°C |
MDL Number:
MFCD00039796 CAS Number: 770-09-2 EINECS: 212-218-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...