1,3-Dimethylurea ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₈N₂O Punto di ebollizione: 270°C Punto di fusione: 96 °C Densità: 1,142 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008286 CAS Number: 96-31-1 EINECS: 202-498-7 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 108.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |