Stampa…

Benzyl mercaptan ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Toluene-α-thiol, α-Toluenethiol

T0287-25G T0287-500G T0287-100G
TCIAT0287-25GEA 26 EUR
TCIAT0287-25G TCIAT0287-500G TCIAT0287-100G
Benzyl mercaptan ≥96.0% (by GC)
Benzyl mercaptan
Formula: C₇H₈S
Peso molecolare: 124,21 g/mol
Punto di ebollizione: 195°C
Punto di fusione: 29 °C
Densità: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004867
CAS Number: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09322
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0531666c553a72328df391f30fa66bc82f276fc&vid=c0531666c553a72328df391f30fa66bc82f276fc&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR