Stampa…
Benzyl isocyanate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0426-25G I0426-5G
TCIAI0426-25GEA 164 EUR
TCIAI0426-25G TCIAI0426-5G
Benzyl isocyanate ≥99.0% (by GC)
Benzyl isocyanate
Formula: C₈H₇NO
Punto di ebollizione: 118°C
Densità: 1,0838 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 45°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009701
CAS Number: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&vid=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %