Stampa…
1,3-Diethyl-2-thiourea ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0530-25G D0530-500G
TCIAD0530-25GEA 16 EUR
TCIAD0530-25G TCIAD0530-500G
1,3-Diethyl-2-thiourea ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Diethyl-2-thiourea
Formula: C₅H₁₂N₂S
Punto di ebollizione: 169 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75…78 °C
Densità: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 186 °C
MDL Number: MFCD00004925
CAS Number: 105-55-5
EINECS: 203-308-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f351375c7731d3a6f56e3fb5571a975e8048e02b&vid=f351375c7731d3a6f56e3fb5571a975e8048e02b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C