Stampa…
Trietil ortoformiato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0066-25ML O0066-500ML
TCIAO0066-25MLEA 16 EUR
TCIAO0066-25ML TCIAO0066-500ML
Trietil ortoformiato ≥98.0% (by GC)
Trietil ortoformiato
Formula: C₇H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 145°C
Punto di fusione: –61 °C
Densità: 0,8964 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 35°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009230
CAS Number: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&vid=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Water max. 0.1 %