2,2'-Butiliminodietanolo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂ Punto di ebollizione: 275°C Punto di fusione: -70°C Densità: 0,9681 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 143°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002856 CAS Number: 102-79-4 EINECS: 203-055-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |