Stampa…
2,2'-Phenyliminodiethanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Phenyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-(Phenylimino)diethanol, N-Phenyldiethanolamine
P0187-25G P0187-500G
TCIAP0187-25GEA 16 EUR
TCIAP0187-25G TCIAP0187-500G
2,2'-Phenyliminodiethanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,2'-Phenyliminodiethanol
Formula: (C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂
Peso molecolare: 181,23 g/mol
Punto di ebollizione: 348 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 56…59 °C
Densità: 1,201 g/cm³ (60 °C)
Flash Pt: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002845
CAS Number: 120-07-0
EINECS: 204-368-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a1be814b133a6053ad07bc712a7e5e48c353f4f&vid=6a1be814b133a6053ad07bc712a7e5e48c353f4f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency