Stampa…
Benzoylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
B0098-25G B0098-5G
TCIAB0098-25GEA 77 EUR
TCIAB0098-25G TCIAB0098-5G
Benzoylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Benzoylacetonitrile
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: 83,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001942
CAS Number: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dc52444bbc4b25f11f30f5d96c253b8d5e87bb2&vid=1dc52444bbc4b25f11f30f5d96c253b8d5e87bb2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C