1-Bromo-3,3-diphenylpropane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₅)₂CHCH₂CH₂Br Punto di ebollizione: 145°C Punto di fusione: 43 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00044829 CAS Number: 20017-68-9 EINECS: 243-467-8 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |