Allyltrimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃ Punto di ebollizione: 84 °C (1013 hPa) Densità: 0,7139 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 7°C |
MDL Number:
MFCD00008635 CAS Number: 762-72-1 EINECS: 212-104-5 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |