Stampa…
(2-Chloro-1,1-dimethylethyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 2-Chloromethyl-2-phenylpropane
C1068-25ML C1068-500ML
TCIAC1068-25MLEA 17 EUR
TCIAC1068-25ML TCIAC1068-500ML
(2-Chloro-1,1-dimethylethyl)benzene ≥98.0% (by GC)
(2-Chloro-1,1-dimethylethyl)benzene
Formula: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂Cl
Peso molecolare: 168,67 g/mol
Punto di ebollizione: 222°C
Densità: 1,0379 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 96°C
MDL Number: MFCD00000940
CAS Number: 515-40-2
EINECS: 208-197-7
Merck Index: 14,06459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d838062e5655e50577b29be25a7806978b5a65e&vid=7d838062e5655e50577b29be25a7806978b5a65e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %