Stampa…
Acido 2,4-diclorofenossiacetico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0396-25G D0396-500G
TCIAD0396-25GEA 28 EUR
TCIAD0396-25G TCIAD0396-500G
Acido 2,4-diclorofenossiacetico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Acido 2,4-diclorofenossiacetico
Formula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Punto di ebollizione: 346 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 137…139 °C
Densità: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004300
CAS Number: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02796
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=662c3c76fa537c4599fdbc9eb32064fdb48a8183&vid=662c3c76fa537c4599fdbc9eb32064fdb48a8183&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C