Stampa…
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T1792-25G T1792-5G
TCIAT1792-25GEA 434 EUR
TCIAT1792-25G TCIAT1792-5G
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
Formula: C₆H₅CH(OH)CF₃
Punto di ebollizione: 88°C
Flash Pt: 84°C
MDL Number: MFCD00004498
CAS Number: 340-05-6
EINECS: 206-429-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&vid=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %