Stampa…
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene ≥99.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T0168-1G T0168-5G
TCIAT0168-1GEA 39 EUR
TCIAT0168-1G TCIAT0168-5G
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene ≥99.0% (by HPLC)
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Formula: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Peso molecolare: 358,48 g/mol
Punto di ebollizione: 556 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 207…209 °C
MDL Number: MFCD00004766
CAS Number: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df754df1e966048442992445dddf31ffdf4f4e04&vid=df754df1e966048442992445dddf31ffdf4f4e04&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 195.0 to 205.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency