Stampa…
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Fornitore: TCI
B1405-1G B1405-5G
TCIAB1405-1GEA 55 EUR
TCIAB1405-1G TCIAB1405-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formula: C₄₄H₃₂P₂
Punto di fusione: 241…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010805
CAS Number: 76189-56-5
Merck Index: 13,01223
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a87dabbc19e75785cc9144470cdfcc83bb85c39&vid=0a87dabbc19e75785cc9144470cdfcc83bb85c39&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity min. 98.0 area%
Optical purity min. 98.0 ee%