Stampa…
trans-4-Idrossi(-)-prolina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
H0296-25G H0296-5G H0296-100G
TCIAH0296-25GEA 38 EUR
TCIAH0296-25G TCIAH0296-5G TCIAH0296-100G
trans-4-Idrossi(-)-prolina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
trans-4-Idrossi(-)-prolina
Formula: C₅H₉NO₃
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064320
CAS Number: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Merck Index: 14,04840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6641c01b551f7d25e459a1ed979f5da62b0833bf&vid=6641c01b551f7d25e459a1ed979f5da62b0833bf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -74.0 to -77.0 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency