Stampa…
DL-Homoserine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
A0319-1G A0319-5G
TCIAA0319-1GEA 75 EUR
TCIAA0319-1G TCIAA0319-5G
DL-Homoserine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Homoserine
Formula: C₄H₉NO₃
Punto di ebollizione: 276 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 151 °C
MDL Number: MFCD00002618
CAS Number: 1927-25-9
EINECS: 217-661-8
Merck Index: 14,04739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=486def104a5705b1a2dcbe6a2ec51be1d4bf77c5&vid=486def104a5705b1a2dcbe6a2ec51be1d4bf77c5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %