Stampa…
Acido L(+)-glutammico sale sodico monoidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
G0188-25G G0188-500G
TCIAG0188-25GEA 16 EUR
TCIAG0188-25G TCIAG0188-500G
Acido L(+)-glutammico sale sodico monoidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Acido L(+)-glutammico sale sodico monoidrato
Formula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Punto di fusione: 225…240 °C
Flash Pt: ≥ 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013074
CAS Number: 6106-04-3
EINECS: 205-538-1
Merck Index: 14,06254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe1099b80ca97eaa7bf11de736ad0eb77017ddb&vid=afe1099b80ca97eaa7bf11de736ad0eb77017ddb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +27.0 deg (C=10, 2mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency