Stampa…

(±)-1-Phenyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Fenipentol

P1086-25ML P1086-5ML
TCIAP1086-25MLEA 266 EUR
TCIAP1086-25ML TCIAP1086-5ML
(±)-1-Phenyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Phenyl-1-pentanol
Formula: C₆H₅CH(OH)(CH₂)₃CH₃
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di ebollizione: 137°C
MDL Number: MFCD00021935
CAS Number: 583-03-9
EINECS: 209-493-9
Merck Index: 14,03975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1affababfaeccf9be8a6641297c933131048efe1&vid=1affababfaeccf9be8a6641297c933131048efe1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR