Stampa…
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: p-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethyl Alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethanol, 4-Fluorophenyl methyl carbinol
F0432-25G F0432-5G
TCIAF0432-25GEA 311 EUR
TCIAF0432-25G TCIAF0432-5G
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,16 g/mol
Punto di ebollizione: 123°C
Punto di fusione: 9,3 °C
Densità: 1,1206 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91°C
MDL Number: MFCD00004515
CAS Number: 403-41-8
EINECS: 206-959-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3108d02644106d30b9f31d1c1010bcef1e16c946&vid=3108d02644106d30b9f31d1c1010bcef1e16c946&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %