Stampa…
DL-Prolina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
P0480-1G P0480-25G P0480-5G
TCIAP0480-1GEA 16 EUR
TCIAP0480-1G TCIAP0480-25G TCIAP0480-5G
DL-Prolina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
DL-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 208…210 °C
Densità: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
MDL Number: MFCD00005250
CAS Number: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Merck Index: 14,07780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8325448b726b813f96a1e8e734dab4cd303b1298&vid=8325448b726b813f96a1e8e734dab4cd303b1298&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency