(±)-3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
(±)-2,4-Dimethyl-5-hexyn-4-ol, 3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol, 3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol
D0737-500ML
D0737-25ML
TCIAD0737-500MLEA
96
EUR
TCIAD0737-500ML
TCIAD0737-25ML
(±)-3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol ≥98.0% (by GC)
(±)-3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol
Formula:
C₈H₁₄O Peso molecolare: 126,2 g/mol Punto di ebollizione: 150°C Densità: 0,859 g/cm³ (12 °C) Flash Pt: 57°C |
MDL Number:
MFCD00008941 CAS Number: 107-54-0 EINECS: 203-500-9 UN: 1987 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |