Stampa…
(±)-2,3-Dibromopropionic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1383-25G D1383-500G
TCIAD1383-25GEA 29 EUR
TCIAD1383-25G TCIAD1383-500G
(±)-2,3-Dibromopropionic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(±)-2,3-Dibromopropionic acid
Formula: BrH₂CBrCHCOOH
Punto di ebollizione: 119°C
Punto di fusione: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004212
CAS Number: 600-05-5
EINECS: 209-981-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e84fcb45e57a926c234c749aa8b9f2a6ed2c5483&vid=e84fcb45e57a926c234c749aa8b9f2a6ed2c5483&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
Bromide max. 0.2 %