Stampa…
Lecithin (da fagioli di soia)
Fornitore: TCI EUROPE
L0023-25G L0023-500G
TCIAL0023-25GEA 20 EUR
TCIAL0023-25G TCIAL0023-500G
Lecithin (da fagioli di soia)
Lecithin
MDL Number: MFCD00147406
CAS Number: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 14,05429
Visualizza i codici
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to slightly cloudy liquid
Saponification Value 180.0 to 195.0
Acetone insoluble matter 58.0 to 65.0 %
Acid Value max. 25.0