Stampa…
Lecitina d'uovo
Fornitore: TCI
L0022-25G L0022-100G
TCIAL0022-25GEA 42 EUR
TCIAL0022-25G TCIAL0022-100G
Lecitina d'uovo
Lecitina d'uovo
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00131449
CAS Number: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 14,05429
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Saponification Value 180.0 to 200.0
Acid Value max. 10.0
Water max. 2.0 %