Stampa…
Saponina
Fornitore: TCI
S0019-25G S0019-250G
TCIAS0019-25GEA 56 EUR
TCIAS0019-25G TCIAS0019-250G
Saponina
Saponina
Densità: 1,015 to 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081981
CAS Number: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Visualizza i codici
Drying loss max. 10.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 20.0 %
Sapogenine min. 9.0 %