3-Methyl-3-penten-2-one ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₀O Punto di ebollizione: 140°C Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,8743 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 34°C |
MDL Number:
MFCD00151839 CAS Number: 565-62-8 EINECS: 209-283-7 UN: 1224 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |