Stampa…
Chinidrone
Fornitore: TCI
Pericolo
Q0008-25G Q0008-500G Q0008-100G
TCIAQ0008-25GEA 20 EUR
TCIAQ0008-25G TCIAQ0008-500G TCIAQ0008-100G
Chinidrone
Chinidrone
Formula: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
Punto di fusione: 168…171 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010310
CAS Number: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b51e6f5d10be3401860232c0c920c0ce2b215225&vid=b51e6f5d10be3401860232c0c920c0ce2b215225&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
p-Benzoquinone 48.0 to 52.0 %
Hydroquinone 48.0 to 52.0 %