Stampa…
Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Propilenurea di dimetile
D2014-25G D2014-500G D2014-100G
TCIAD2014-25GEA 20 EUR
TCIAD2014-25G TCIAD2014-500G TCIAD2014-100G
Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one ≥98.0% (by GC)
Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one
Formula: C₆H₁₂N₂O
Peso molecolare: 128,17 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 121°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006550
CAS Number: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&vid=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %