Stampa…
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T2785-1G T2785-5G
TCIAT2785-1GEA 18 EUR
TCIAT2785-1G TCIAT2785-5G
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₂₁H₁₅N₃
Peso molecolare: 309,37 g/mol
Punto di ebollizione: 230°C
Punto di fusione: 243 °C
Densità: 1,335 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006051
CAS Number: 493-77-6
EINECS: 207-779-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cd6826e9b16eef259a76abec6ea23ab5d0106f7&vid=9cd6826e9b16eef259a76abec6ea23ab5d0106f7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C